Learn More
N-(1-Naftil)-4-nitrobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15424398 100 mg 100 miligramos
15434398 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15424398 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H58020.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56799-93-0
Fórmula molecular C16H12N2O4S
Peso molecular (g/mol) 328.342
Número MDL MFCD01985189
Clave InChI PQKIMVCBRAJXGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-naphthalen-1-yl-4-nitrobenzenesulfonamide, n-1-naphthyl-4-nitrobenzenesulfonamide, cbmicro_011238
PubChem CID 879693
Nombre IUPAC N-naftalen-1-il-4-nitrobencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NS(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(1-Naphthyl)-4-nitrobenzenesulfonamide
Cantidad 100 mg
Beilstein 3003355
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.34
Porcentaje de pureza 97%