Learn More
N'-(1-Metilazepan-4-il)benzohidrazina sal monocloruro, TRC
Código de producto. 30133789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133789 100 mg 100 miligramos
17964295 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM288685100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117078-69-0
Fórmula molecular C14 H21 N3 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 283.8
Sinónimo Benzoic acid, 2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)hydrazide, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)hydrazide, monohydrochloride (9CI)
Nombre IUPAC N'-(1-metilazepán-4-il)benzohidrazida; Cloruro
SMILES Cl.CN1CCCC(CC1)NNC(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O.ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1451
Porcentaje de pureza >95%