Learn More
N-(1-metil-2-fenoxietil)bencilamina, TRC
Código de producto. 30475208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30475208 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30475208 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3270801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine
CAS 59182-23-9
Fórmula molecular C16H19NO
Cantidad 1 g
Sinónimo N-(1-Methyl-2-phenoxyethyl)benzenemethanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO/c1-14(13-18-16-10-6-3-7-11-16)17-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-11,14,17H,12-13H2,1H3
SMILES CC(NCC1=CC=CC=C1)COC2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC N-bencil-1-fenoxipropan-2-amina
Peso molecular (g/mol) 241.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1467
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.