Learn More
N-(1-metil-2-fenoxietil)bencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1-Methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine |
| CAS | 59182-23-9 |
| Fórmula molecular | C16H19NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(1-Methyl-2-phenoxyethyl)benzenemethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO/c1-14(13-18-16-10-6-3-7-11-16)17-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-11,14,17H,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CC(NCC1=CC=CC=C1)COC2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | N-bencil-1-fenoxipropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 241.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.1467 |