Learn More
Sal de potasio de N-(1-metoxicarbonil-1-propen-2-il)-(alfa-D)-amino-p-hidroxifenilacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1-Methoxycarbonyl-1-propen-2-yl)-(alphaD)-amino-p-hydroxyphenylacetate Potassium Salt |
| CAS | 69416-61-1 |
| Fórmula molecular | C13H14KNO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (alphaR)-4-Hydroxy-alpha-[(3-methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propen-1-yl)amino]benzeneacetic Acid Potassium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO5.K/c1-8(7-11(16)19-2)14-12(13(17)18)9-3-5-10(15)6-4-9;/h3-7,12,14-15H,1-2H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/t12-;/m1./s1 |
| SMILES | [K+].COC(=O)C=C(C)N[C@@H](C(=O)[O-])c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | potasio;(2R)-2-(4-hidroxifenil)-2-[(4-metoxi-4-oxobut-2-en-2-il)amino]acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 303.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.0509 |