Learn More
N-(1-Hidroxi-2-(hidroximetil)-4-(4-octilfenil)butano-2-il)acetamida, TRC
Código de producto. 30011753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011753 500 mg 500 miligramos
30004407 50 mg 50 miligramos
30012181 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011753 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH942960500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 249289-10-9
Fórmula molecular C21 H35 N O3
Peso molecular (g/mol) 349.51
Sinónimo Acetamide, N-[1,1-bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl]-, N-[1,1-Bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl]acetamide, 2-[2-(4-n-Octylphenyl)ethyl]-2-acetamido-1,3-propanediol, N-(1,1-Bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl)acetamide, N-Acetyl fingolimod
Nombre IUPAC N-[1-hidroxi-2-(hidroximetil)-4-(4-octilfenil)butano-2-il]acetamida
SMILES CCCCCCCCc1ccc(CCC(CO)(CO)NC(=O)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Fingolimod
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H35NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-19-10-12-20(13-11-19)14-15-21(16-23,17-24)22-18(2)25/h10-13,23-24H,3-9,14-17H2,1-2H3,(H,22,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.2617
Porcentaje de pureza >95%