Learn More
N-(1-hidroxi-1-fenilpropan-2-il)-N-metilformamida, TRC
Código de producto. 30136015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136015 5 mg 5 miligramos
30008214 50 mg 50 miligramos
30007765 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1031185MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91246-94-5
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.24
Sinónimo N-(1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylformamide, rel-N-[(1R,2S)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methylformamide
Nombre IUPAC N-(1-hidroxi-1-fenilpropan-2-il)-N-metilformamida
SMILES CC(C(C1=CC=CC=C1)O)N(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formyl Ephedrine (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-9(12(2)8-13)11(14)10-6-4-3-5-7-10/h3-9,11,14H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103