Learn More
Ácido n-1-hexanosulfónico, sal sódica, monohidrato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11423811 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423811 1 g -
17871371 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423811 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215125201
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza como reactivo de emparejamiento de iones para HPLC y como surfactante aniónico. El ácido n-1-hexanosulfónico, sal sódica, monohidrato, MP Biomedicals tiene un bajo peso molecular por lo que no formará micelas en soluciones.
El hexanosulfonato sódico se utiliza en el análisis de pequeños compuestos orgánicos y productos farmacéuticos y metabolitos mediante técnicas como HPLC.
  • El contraión sulfonato aniónico permite la separación y resolución de analitos de carga positiva
  • Debido a su bajo peso molecular, no forma micelas en soluciones y por lo tanto no cuenta con un valor de CMC
  • Para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Conservar entre 2 –y 8 °C
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C6H13NaO3S
Número MDL MFCD00007542
Clave InChI QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC.S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC hexano-1-sulfonato de sodio
Peso molecular (g/mol) 188.22