Learn More
Ácido sulfónico de n-1-hexano, sal sódica, monohidrato, 99,3 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11443811 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443811 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11443811 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215125210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.45€
    55.65€ / 10 g
    Ahorro 2.80€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026