Learn More
N-(1-etilpropil)-3,4-xilidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1-Ethylpropyl)-3,4-xylidine |
| CAS | 56038-89-2 |
| Fórmula molecular | C13H21N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-(1-Ethylpropyl)-3,4-dimethylbenzenamine, N-(1-Ethylpropyl)-3,4-dimethylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21N/c1-5-12(6-2)14-13-8-7-10(3)11(4)9-13/h7-9,12,14H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(CC)Nc1ccc(C)c(C)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 191.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.1674 |