Learn More
N-1-Etil-1-desmetiletil Torsemido, TRC
Código de producto. 30385254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385254 10 mg
30370830 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91300010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58155-35-4
Fórmula molecular C15 H18 N4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 334.39
Sinónimo 1-Ethyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, Torasemide, Anhydrous Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 1-etil-3-[4-(3-metilanilino)piridina-3-il]sulfonilurea
SMILES CCNC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N4O3S/c1-3-17-15(20)19-23(21,22)14-10-16-8-7-13(14)18-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,18)(H2,17,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.11