Learn More
N,1-dimetil-4-nitro-5-imidazolcarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,1-Dimethyl-4-nitro-5-imidazolecarboxamide |
| CAS | 858513-51-6 |
| Fórmula molecular | C6 H8 N4 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N4O3/c1-7-6(11)4-5(10(12)13)8-3-9(4)2/h3H,1-2H3,(H,7,11) |
| SMILES | CNC(=O)c1c(ncn1C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N,3-dimetil-5-nitroimidazol-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 184.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0596 |