Learn More
Nitrato de N,1-dimetil-4-(metilamino)-1H-imidazol-5-carboxamida (nitrato de cafeidina), Mikromol™
Descripción
Nitrato de N,1-dimetil-4-(metilamino)-1H-imidazol-5-carboxamida (nitrato de cafeidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,1-Dimethyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide Nitrate (Caffeidine Nitrate) |
| CAS | 209725-34-8 |
| Nombres de analitos o componentes | N,1-Dimethyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide Nitrate (Caffeidine Nitrate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H12 N4 O . H N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N,1-Dimethyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide Nitrate, Caffeine Imp. E (EP) as Nitrate, Caffeidine Nitrate, Caffeine Impurity E as Nitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N4O.HNO3/c1-8-6-5(7(12)9-2)11(3)4-10-6;2-1(3)4/h4,8H,1-3H3,(H,9,12);(H,2,3,4) |
| SMILES | CNC(=O)c1c(NC)ncn1C.O[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N,3-dimetil-5-(metilamino)imidazol-4-carboxamida; ácido nítrico |
| Mostrar más |