Learn More
Nitrato de N,1-dimetil-4-(metilamino)-1H-imidazol-5-carboxamida (nitrato de cafeidina), Mikromol™
Código de producto. 13106694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13106694 100 mg 100 miligramos
30051789 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13106694 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0494.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nitrato de N,1-dimetil-4-(metilamino)-1H-imidazol-5-carboxamida (nitrato de cafeidina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,1-Dimethyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide Nitrate (Caffeidine Nitrate)
CAS 209725-34-8
Nombres de analitos o componentes N,1-Dimethyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide Nitrate (Caffeidine Nitrate)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H12 N4 O . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,1-Dimethyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide Nitrate, Caffeine Imp. E (EP) as Nitrate, Caffeidine Nitrate, Caffeine Impurity E as Nitrate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N4O.HNO3/c1-8-6-5(7(12)9-2)11(3)4-10-6;2-1(3)4/h4,8H,1-3H3,(H,9,12);(H,2,3,4)
SMILES CNC(=O)c1c(NC)ncn1C.O[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N,3-dimetil-5-(metilamino)imidazol-4-carboxamida; ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 231.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0968 g/mol