Learn More
N,1-Di-Boc-L-histidina sal de diciclohexilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437586 5 g 5 g
15447586 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62570.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31687-58-8 | C28H48N4O6 | 536.714 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31687-58-8
Fórmula molecular C28H48N4O6
Peso molecular (g/mol) 536.714
Número MDL MFCD06804675
Clave InChI WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N
Sinónimo boc-his boc-oh.dcha, boc-his boc-oh dcha, boc-his boc-ohdcha, boc-his boc .dcha, n,1-bis tert-butoxycarbonyl-l-histidine, compound with dicyclohexylamine 1:1, pubchem18934, n,1-bis boc-l-histidine dicyclohexylamine salt, boc-his boc-ohcha, boc-his boc-oh?cha, boc-his boc-oh toluene solvate
PubChem CID 16211319
Nombre IUPAC Ácido N-ciclohexilciclohexanamina;(2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]imidazol-4-il]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(C=N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,1-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt
Punto de fusión 160°C to 165°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.7
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido