Learn More
N-(1-Desoxi-D-fructos-1-il)-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-tyrosine |
| CAS | 34393-22-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15H21NO8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (S)-1-[[1-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-1-deoxy-D-fructose, D-1-[(L-alpha-Carboxy-p-hydroxyphenethyl)amino]-1-deoxy-fructose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO8/c17-7-12(20)14(22)13(21)11(19)6-16-10(15(23)24)5-8-1-3-9(18)4-2-8/h1-4,10,12-14,16-18,20-22H,5-7H2,(H,23,24)/t10-,12+,13+,14+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CN[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 343.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.1267 |
| Mostrar más |