Learn More
N-(1-Desoxi-D-fructos-1-il)-L-treonina, TRC
Código de producto. 30365089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365089 50 mg 50 miligramos
30360597 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23591050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70954-04-0
Fórmula molecular C10H19NO8
Peso molecular (g/mol) 281.26
Sinónimo [R-(R*,S*)]-1-[(1-Carboxy-2-hydroxypropyl)amino]-1-deoxy-D-fructose
Nombre IUPAC (((3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxitetrahidro-2H-piran-2-il)metil)-L-treonina y(((3S,4S,5R)-2,3,4-trihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofurano-2-il)metil)-L-treonina
SMILES OC1(CN[C@H](C(O)=O)[C@H](O)C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO1→O=C(O)[C@@H](NCC2(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-threonine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H19NO8/c1-4(12)6(9(16)17)11-3-10(18)8(15)7(14)5(13)2-19-10;1-4(13)6(9(16)17)11-3-10(18)8(15)7(14)5(2-12)19-10/h2*4-8,11-15,18H,2-3H2,1H3,(H,16,17)/t4-,5+,6-,7+,8+,10?;4-,5-,6-,7-,8+,10?/m11/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.11
Porcentaje de pureza >95%