Learn More
N-(1-Desoxi-D-fructos-1-il)-L-metionina, TRC
Código de producto. 30357299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357299 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30357299 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23609025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-methionine
CAS 20638-92-0
Fórmula molecular C11 H21 N O7 S
Cantidad 25 mg
Sinónimo (S)-4-(Methylthio)-2-(((3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexyl)amino)butanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NO7S/c1-20-3-2-6(11(18)19)12-4-7(14)9(16)10(17)8(15)5-13/h6,8-10,12-13,15-17H,2-5H2,1H3,(H,18,19)/t6-,8+,9+,10+/m0/s1
SMILES CSCC[C@H](NCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-4-metilsulfanil-2-[[(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxi-2-oxohexil]amino]butanoico
Peso molecular (g/mol) 311.352
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.104