Learn More
N-(1-Desoxi-D-fructos-1-il)-L-metionina, TRC
Código de producto. 30349627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30349627 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30349627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2360902.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-methionine
CAS 20638-92-0
Fórmula molecular C11 H21 N O7 S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo (S)-4-(Methylthio)-2-(((3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexyl)amino)butanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NO7S/c1-20-3-2-6(11(18)19)12-4-7(14)9(16)10(17)8(15)5-13/h6,8-10,12-13,15-17H,2-5H2,1H3,(H,18,19)/t6-,8+,9+,10+/m0/s1
SMILES CSCC[C@H](NCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-4-metilsulfanil-2-[[(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxi-2-oxohexil]amino]butanoico
Peso molecular (g/mol) 311.352
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.104
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.