Learn More
N-[1-Desoxi-2,3:4,5-bis-O-(1-metiletilideno)-Beta-D-fructopiranos-1-il]-L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[1-Deoxy-2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-Beta-D-fructopyranos-1-yl]-L-alanine |
| CAS | 171081-87-1 |
| Fórmula molecular | C15H25NO7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25NO7/c1-8(12(17)18)16-7-15-11(22-14(4,5)23-15)10-9(6-19-15)20-13(2,3)21-10/h8-11,16H,6-7H2,1-5H3,(H,17,18) |
| SMILES | O=C(O)C(NCC12OCC3OC(OC3C2OC(O1)(C)C)(C)C)C |
| Nombre IUPAC | ((2,2,7,7-tetrametiltetrahidro-3aH-bis([1,3]dioxolo)[4,5-b:4',5'-d]piran-3a-il)metil)alanina |
| Peso molecular (g/mol) | 331.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.16 |