Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-[1-(ciclobutilmetil)-2-(metoximetilamino)-2-oxoetil]-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[1-(Cyclobutylmethyl)-2-(methoxymethylamino)-2-oxoethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 394735-18-3 |
| Fórmula molecular | C14H26N2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [1-(Cyclobutylmethyl)-2-(methoxymethylamino)-2-oxoethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26N2O4/c1-14(2,3)20-13(18)16-11(8-10-6-5-7-10)12(17)15-9-19-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3,(H,15,17)(H,16,18) |
| SMILES | COCNC(=O)C(CC1CCC1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-ciclobutil-1-(metoximetilamino)-1-oxopropan-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 286.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1893 |