Learn More
Hexafluorofosfato de N-[1-(ciano-2-etoxi-2-oxoetilidenaminooxi)dimetilamino(morfolino)uronio, TRC
Código de producto. 30360337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360337 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30360337 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC79749525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy)dimethylamino(morpholino)uronium Hexafluorophosphate
CAS 1075198-30-9
Fórmula molecular C12H19N4O4.F6P
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-[[[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy](dimethylamino)methylene]morpholinium Hexafluorophosphate, COMU
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N4O4.F6P/c1-4-19-11(17)10(9-13)14-20-12(15(2)3)16-5-7-18-8-6-16;1-7(2,3,4,5)6/h4-8H2,1-3H3;/q+1;-1
SMILES CCOC(=O)C(=N[O+]=C(N(C)C)N1CCOCC1)C#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Nombre IUPAC [(1-ciano-2-etoxi-2-oxoetiliden)amino]-[dimetilamino(morfolin-4-il)metiliden]oxidanio;hexafluorofosfato
Peso molecular (g/mol) 428.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1048