Learn More
N-(1-ciano-1-metiletil)-2-metoxietanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1-Cyano-1-methylethyl)-2-methoxyethanesulfonamide |
| CAS | 103472-22-6 |
| Fórmula molecular | C7 H14 N2 O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(2-cyanopropan-2-yl)-2-methoxyethane-1-sulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,6-8)9-13(10,11)5-4-12-3/h9H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | COCCS(=O)(=O)NC(C)(C)C#N |
| Nombre IUPAC | N-(2-cianopropan-2-il)-2-metoxietanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 206.263 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.073 |