Learn More
N-(1-Bencil-4-piperidil)benzamida, Mikromol™
Descripción
N-(1-Bencil-4-piperidil)benzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide |
| CAS | 971-34-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H22 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide, Indoramin Hydrochloride Imp. B (BP), Indoramin Hydrochloride Impurity B, Indoramin Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2O/c22-19(17-9-5-2-6-10-17)20-18-11-13-21(14-12-18)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-10,18H,11-15H2,(H,20,22) |
| SMILES | O=C(NC1CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-(1-bencilpiperidin-4-il)benzamida |
| Mostrar más |