Learn More
Clorhidrato de N-(1-benzotien-2-ilmetil)-N-metilamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10780334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10780334 250 mg 250 miligramos
10147842 1 g 1 g
10163164 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10780334 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12296CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 849776-43-8
Fórmula molecular C10H12ClNS
Peso molecular (g/mol) 213.72
Número MDL MFCD03306023
Clave InChI PBEZSHRKTUDPLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-1-benzothien-2-ylmethyl-n-methylamine hydrochloride, 1-benzo b thiophen-2-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-benzothien-2-ylmethyl methylamine hydrochloride, 1-benzothiophen-2-ylmethyl methyl amine hydrochloride, benzo b thiophen-2-ylmethyl-methyl-ammonium chloride, c10h11ns.hcl, benzo b thiophen-2-ylmethyl methylamine, chloride, 1-benzo b thiophen-2-yl ;-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-1-benzothiophen-2-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16956076
SMILES Cl.CNCC1=CC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Benzothien-2-ylmethyl)-N-methylamine hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC clorhidrato de [(1-benzotiofen-2-il)metil](metil)amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.73
Porcentaje de pureza 97%