Learn More
N-(1,5-Dimetil-3-oxo-2-fenil-2,3-dihidro-1H-pirazol-4-il)-N-metilnitroso amida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylnitrous Amide |
| CAS | 73829-38-6 |
| Fórmula molecular | C12H14N4O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-Nitroso-4-(methylamino)antipyrine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N4O2/c1-9-11(14(2)13-18)12(17)16(15(9)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | O=NN(C=1C(=O)N(C=2C=CC=CC2)N(C1C)C)C |
| Nombre IUPAC | N-(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenil-2,3-dihidro-1H-pirazol-4-il)-N-metilnitroso amida |
| Peso molecular (g/mol) | 246.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.11 |