Learn More
Clorhidrato de N-[1-(4-clorofenil)ciclobutilmetil]-N,N-dimetilamina, TRC
Código de producto. 30355653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355653 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30355653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC378585100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutylmethyl]-N,N-dimethylamine Hydrochloride
CAS 2518198-74-6
Fórmula molecular C13H19Cl2N
Cantidad 100 mg
Sinónimo Sibutramine impurity 2
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClN.ClH/c1-15(2)10-13(8-3-9-13)11-4-6-12(14)7-5-11;/h4-7H,3,8-10H2,1-2H3;1H
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1C2(CN(C)C)CCC2.Cl
Nombre IUPAC Cloruro de hidrógeno de 1-(1-(4-clorofenil)ciclobutil)-N,N-dimetilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 260.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.09