Learn More
N(1-(3-Metilbutanamido) N(1-Des(ácido bórico)) Bortezomib, TRC
Código de producto. 30133871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133871 500 mg 500 miligramos
30133839 50 mg 50 miligramos
17991395 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM294055500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 862894-96-0
Fórmula molecular C19 H22 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 354.403
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxo-ethyl]pyrazine-2-carboxamide, N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
Nombre IUPAC N-[(2S)-1-(3-metilbutanoilamino)-1-oxo-3-fenilpropano-2-il]pirazina-2-carboxamida
SMILES CC(C)CC(=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(1-(3-Methylbutanamido) N(1-Des(boric acid)) Bortezomib
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N4O3/c1-13(2)10-17(24)23-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(26)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15H,10-11H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,24,25)/t15-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1692