Learn More
N-[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]-2-metilprop-2-enamida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]-2-methylprop-2-enamide |
| CAS | 5001-88-7 |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO4/c1-6(2)7(13)9-8(3-10,4-11)5-12/h10-12H,1,3-5H2,2H3,(H,9,13) |
| SMILES | CC(=C)C(=O)NC(CO)(CO)CO |
| Nombre IUPAC | N-[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]-2-metilprop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 189.209 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1 |