Learn More
N-[1,3-dihidro-2-(2,6-dioxo-3-piperidil)-1-oxo-2H-isoindol-4-il]formamida, Mikromol
Descripción
N-[1,3-dihidro-2-(2,6-dioxo-3-piperidil)-1-oxo-2H-isoindol-4-il]formamida, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formyl Lenalidomide |
| CAS | 2197414-56-3 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Formyl Lenalidomide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14H13N3O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)formamide |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | O=CNc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O |
| Peso molecular (g/mol) | 287.27 |
| Mostrar más |