Learn More
N-[1-(3'-Benciloxifenil)etil]-N-(metil-d3)-O-etilcarbamato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[1-(3'-Benzyloxyphenyl)ethyl]-N-(methyl-d3)-O-ethylcarbamate |
| CAS | 1189709-65-6 |
| Fórmula molecular | C19 H20 D3 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23NO3/c1-4-22-19(21)20(3)15(2)17-11-8-12-18(13-17)23-14-16-9-6-5-7-10-16/h5-13,15H,4,14H2,1-3H3/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(C)c1cccc(OCc2ccccc2)c1)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | N-[1-(3-fenilmetoxifenil)etil]-N-(trideuteriometil)carbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 316.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.1866 |