Learn More
N-[1-(3'-Benciloxifenil)etil]-N-(metil-d3)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[1-(3'-Benzyloxyphenyl)ethyl]-N-(methyl-d3)amine |
| CAS | 1189957-44-5 |
| Fórmula molecular | C16H16D3NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO/c1-13(17-2)15-9-6-10-16(11-15)18-12-14-7-4-3-5-8-14/h3-11,13,17H,12H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC(C)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-fenilmetoxifenil)-N-(trideuteriometil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 244.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1655 |