Learn More
n-(1,3-benzodioxol-5-ilmetil)-n-metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10214744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10214744 250 mg 250 miligramos
10796144 1 g 1 g
10726485 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10214744 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01646CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 15205-27-3
Fórmula molecular C9H12NO2
Peso molecular (g/mol) 166.20
Número MDL MFCD04496422
Clave InChI CEPGPPSMCRKGFJ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo n-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl-n-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-n-methylmethanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methyl amine, n-methyl-3,4-methylenedioxy benzylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine,n-methyl, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, n-methyl, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl methyl methyl amine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methylaminehydrochloride, n-methylpiperonylamine, 3,4-methylenedioxy-n-methylbenzylamine
PubChem CID 421238
SMILES C[NH2+]CC1=CC=C2OCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1, 3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-N-methylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC [(2H-1,3-benzodioxol-5-il)metil](metil)azanio
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 97%