Learn More
N-(1,3,4-Tiadiazol)nicotinamida, TRC
Código de producto. 17981555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17981555 5 mg 5 miligramos
17944815 25 mg 25 miligramos
17912105 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17981555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3440005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51987-99-6
Fórmula molecular C8H6N4OS
Peso molecular (g/mol) 206.22
Sinónimo N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)pyridine-3-carboxamide, N-(1,3,4-Thiadiazolyl)-m-nicotinamide;
SMILES O=C(NC1=NN=CS1)C2=CC=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1,3,4-Thiadiazolyl)nicotinamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N4OS/c13-7(6-2-1-3-9-4-6)11-8-12-10-5-14-8/h1-5H,(H,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0262
Porcentaje de pureza >95%