Learn More
N-1,3,4-Tiadiazol-2-ilacetamida, TRC
Código de producto. 30452510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452510 10 g 10 g
30454673 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34395010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5393-55-5
Fórmula molecular C4 H5 N3 O S
Peso molecular (g/mol) 143.17
Sinónimo N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. B (EP)
Nombre IUPAC N-(1,3,4-tiadiazol-2-il)acetamida
SMILES CC(=O)Nc1nncs1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3OS/c1-3(8)6-4-7-5-2-9-4/h2H,1H3,(H,6,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0153
Porcentaje de pureza >95%