Learn More
N-((1-(2-(terc-butilamino)-2-oxoetil)piperidin-4-il)metil)-3-cloro-5-fluorobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-((1-(2-(tert-Butylamino)-2-oxoethyl)piperidin-4-yl)methyl)-3-chloro-5-fluorobenzamide |
| CAS | 1199236-64-0 |
| Fórmula molecular | C19H27ClFN3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-[[(3-Chloro-5-fluorobenzoyl)amino]methyl]-N-(1,1-dimethylethyl)-1-piperidineacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27ClFN3O2/c1-19(2,3)23-17(25)12-24-6-4-13(5-7-24)11-22-18(26)14-8-15(20)10-16(21)9-14/h8-10,13H,4-7,11-12H2,1-3H3,(H,22,26)(H,23,25) |
| SMILES | CC(C)(C)NC(=O)CN1CCC(CC1)CNC(=O)C2=CC(=CC(=C2)Cl)F |
| Nombre IUPAC | N-[[1-[2-(terc-butilamino)-2-oxoetil]piperidin-4-il]metil]-3-cloro-5-fluorobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 383.89 |