Learn More
N-(1,1-Dióxido-2,3-dihidro-3-tienil)glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1,1-Dioxido-2,3-dihydro-3-thienyl)glycine |
| CAS | 201990-24-1 |
| Fórmula molecular | C6H9NO4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(2,3-Dihydro-1,1-dioxido-3-thienyl)glycine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO4S/c8-6(9)3-7-5-1-2-12(10,11)4-5/h1-2,5,7H,3-4H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CNC1CS(=O)(=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(1,1-dioxo-2,3-dihidrotiofen-3-il)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 191.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0252 |