Learn More
N-(1,1-Dimetilil)benzenometamina, TRC
Código de producto. 30387000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387000 5 g
30383900 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4624155G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3378-72-1
Fórmula molecular C11 H17 N
Peso molecular (g/mol) 163.26
Sinónimo Benzenemethanamine, N-(1,1-dimethylethyl)- (9CI, ACI), Benzylamine, N-tert-butyl- (6CI, 7CI, 8CI), N-(1,1-Dimethylethyl)benzenemethanamine (ACI), Benzyl-tert-butylamine, N-(tert-Butyl)benzenemethanamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine, N-Benzyl-N-tert-butylamine, N-Benzyl-tert-butylamine, N-tert-Butyl-N-benzylamine, N-tert-Butylbenzylamine, tert-Butylbenzylamine
Nombre IUPAC N-bencilo-2-metilpropan-2-amina
SMILES CC(C)(C)NCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-tert-butylamine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.1361