Learn More
Hidrobromuro de N-(1,1-dimetiletil)-bencenometanamina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1,1-Dimethylethyl)-benzenemethanamine-d9 Hydrobromide |
| CAS | 1346605-21-7 |
| Fórmula molecular | C11H9D9BrN |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[1,1-Di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]benzenemethanamine hydrobromide, N-tert-Butyl-d9-benzylamine hydrobromide, N-Benzyl-tert-butylamine-d9 hydrobromide, N-Benzyl-tert-butyl-d9-amine hydrobromide, N-Benzyl-tert-butylamine-D9 (tert-butyl-D9) hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N.BrH/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,12H,9H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMILES | Br.[2H]C([2H])([2H])C(NCc1ccccc1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N-bencil-1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-amina;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 253.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.1188 |