Learn More
Ácido N-(1,1-dimetiletil)-17beta-carbamoil-5-oxo-A-nor-3,5-secoandrostano-3-oico, Mikromol™
Descripción
Ácido N-(1,1-dimetiletil)-17beta-carbamoil-5-oxo-A-nor-3,5-secoandrostano-3-oico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1,1-Dimethylethyl)-17beta-carbamoyl-5-oxo-A-nor-3,5-secoandrostane-3-oic Acid |
| CAS | 190006-01-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(1,1-Dimethylethyl)-17beta-carbamoyl-5-oxo-A-nor-3,5-secoandrostane-3-oic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H37 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Benz[e]indene-6-propanoic acid, 3-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]dodecahydro-3a,6-dimethyl-7-oxo-, (3S,3aS,5aS,6R,9aS,9bS)-, 1H-Benz[e]indene-6-propanoic acid, 3-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]dodecahydro-3a,6-dimethyl-7-oxo-, [3S-(3α,3aα,5aβ,6β,9aα,9bβ)]-, (3S,3aS,5aS,6R,9aS,9bS)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]carbonyl]dodecahydro-3a,6-dimethyl-7-oxo-1H-benz[e]indene-6-propanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H37NO4/c1-21(2,3)24-20(28)17-8-7-15-14-6-9-18(25)23(5,13-11-19(26)27)16(14)10-12-22(15,17)4/h14-17H,6-13H2,1-5H3,(H,24,28)(H,26,27)/t14-,15-,16-,17+,22-,23+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@](C)(CCC(=O)O)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[(3S,3aS,5aS,6R,9aS,9bS)-3-(terc-butilcarbamoil)-3a,6-dimetil-7-oxo-1,2,3,4,5,5a,8,9,9a,9b-decahidrociclopenta[a]naftalen-6-il]propanoico |
| Mostrar más |