Learn More
Metanosulfonato de éster 1,1-dimetiletoxi de N-[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]-L-homoserina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-homoserine 1,1-Dimethylethyl Ester Methanesulfonate |
| CAS | 168264-01-5 |
| Fórmula molecular | C14H27NO7S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-tert-Butyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-((methylsulfonyl)oxy)butanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H27NO7S/c1-13(2,3)21-11(16)10(8-9-20-23(7,18)19)15-12(17)22-14(4,5)6/h10H,8-9H2,1-7H3,(H,15,17)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCOS(=O)(=O)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-metilsulfoniloxibutanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 353.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.1508 |