Learn More
Éster metílico de N-[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]glicina, TRC
Código de producto. 30379907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379907 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30379907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47292510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine Methyl Ester
CAS 31954-27-5
Fórmula molecular C8H15NO4
Cantidad 10 g
Sinónimo (tert-Butoxycarbonylamino)acetic Acid Methyl Ester, BOC-glycine Methyl Ester, Methyl N-(tert-butoxycarbonyl)glycinate, Methyl N-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]glycinate, N-(Carbo-tert-butyloxy)glycine Methyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine Methyl Ester, N-Boc-glycine Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(11)9-5-6(10)12-4/h5H2,1-4H3,(H,9,11)
SMILES COC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC metil 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acetato
Peso molecular (g/mol) 189.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.1001