Learn More
N-(1,1-dimetil-2-hidroxietil)-2,2-dietilbutanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,2-diethylbutanamide |
| CAS | 51115-77-6 |
| Fórmula molecular | C12H25NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | FEMA 4603 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H25NO2/c1-6-12(7-2,8-3)10(15)13-11(4,5)9-14/h14H,6-9H2,1-5H3,(H,13,15) |
| SMILES | CCC(CC)(CC)C(NC(C)(C)CO)=O |
| Nombre IUPAC | 2,2-dietil-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)butanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 215.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.1885 |