Learn More
N-[1,1-bis[(acetiloxi)metil]-3-(4-octilfenil)propil]acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[1,1-Bis[(acetyloxy)methyl]-3-(4-octylphenyl)propyl]acetamide |
| CAS | 162358-09-0 |
| Fórmula molecular | C25 H39 N O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Acetamide, N-[1,1-bis[(acetyloxy)methyl]-3-(4-octylphenyl)propyl]-, 2-Acetamido-2-acetoxymethyl-4-(4-octylphenyl)butyl acetate, Acetic acid 2-acetoxymethyl-2-acetylamino-4-(4-octylphenyl)butyl ester, Triacetylfingolimod, (N,O,O-Triacetyl)fingolimod, N-[1,1-Bis[(acetyloxy)methyl]-3-(4-octylphenyl)propyl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H39NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-23-12-14-24(15-13-23)16-17-25(26-20(2)27,18-30-21(3)28)19-31-22(4)29/h12-15H,5-11,16-19H2,1-4H3,(H,26,27) |
| SMILES | CCCCCCCCc1ccc(CCC(COC(=O)C)(COC(=O)C)NC(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-acetamido-2-(acetiloximetil)-4-(4-octilfenil)butilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 433.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.2828 |