Learn More
N-([1,1'-bifenil]-4-ilmetil)-6-fenil-3-(piridin-2-il)-1,2,4-triazin-5-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-([1,1'-Biphenyl]-4-ylmethyl)-6-phenyl-3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazin-5-amine |
| CAS | 1357171-62-0 |
| Fórmula molecular | C27H21N5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | ML 228 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H21N5/c1-3-9-21(10-4-1)22-16-14-20(15-17-22)19-29-27-25(23-11-5-2-6-12-23)31-32-26(30-27)24-13-7-8-18-28-24/h1-18H,19H2,(H,29,30,32) |
| SMILES | C(Nc1nc(nnc1c2ccccc2)c3ccccn3)c4ccc(cc4)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 6-fenil-N-[(4-fenilfenil)metil]-3-piridin-2-il-1,2,4-triazin-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 415.49 |