Learn More
N-[1-(1-benzofuran-2-il)etil]-2-cloro-N-metilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[1-(1-Benzofuran-2-yl)ethyl]-2-chloro-N-methylacetamide |
| CAS | 1184567-77-8 |
| Fórmula molecular | C13H14NO2Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14ClNO2/c1-9(15(2)13(16)8-14)12-7-10-5-3-4-6-11(10)17-12/h3-7,9H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(N(C)C(=O)CCl)c1oc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | N-[1-(1-benzofuran-2-il)etil]-2-cloro-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 251.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.0713 |