Learn More
MZP-54, MedChemExpress
Código de producto. 16497337
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16497337 5 mg 5 miligramos
16493166 25 mg 25 miligramos
16434628 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16497337
Marca: Medchem Express HY112376
MedChemExpress MZP-54 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD3/4, with a Kd of 4 nM for Brd4BD2.
MZP-54 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD3/4, with a Kd of 4 nM for Brd4BD2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MZP-54
CAS 2010159-47-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C55H66ClN7O9S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (48.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCOCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N1C[C@H](O)C[C@H]1C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)=O)=O)C(C=C4)=CC=C4C5=CC6=C(C=C5)N(C(C)=O)[C@@H](C)C[C@H]6NC7=CC=C(Cl)C=C7
Peso molecular (g/mol) 1036.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 1036.67
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death