Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo MZ 2C NT +AK +EK para uso químico
Beschreibung
- Las aplicaciones típicas son rotavapores, concentradores de vacío y hornos de secado al vacío
- El separador en la entrada (AK), fabricado con vidrio con un revestimiento protector, retiene partículas y líquidos
- El condensador de vapor residual de la salida (EK) es muy eficiente y compacto, lo cual permite una recuperación del disolvente de casi el 100 %, un reciclaje eficaz y una protección activa del medioambiente
- Excelente resistencia química y tolerancia superior al vapor
- Alto rendimiento incluso con bajos niveles de vacío
- Vacío optimizado incluso con lastre de gas para purga de condensado
- Silencioso y de muy baja vibración
Bestellinformation
Incluye
Spezifikation
Spezifikation
| Vacío máx. | 5,3 torr (sin lastre de gas), 9 torr (con lastre de gas) |
| Caballos de fuerza | 0,24 CV |
| Incluye | Manual |
| Velocidad motor | De 150 a 1800 rpm |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, certificación NRTL, TUV, UL 61010A 61010-1:2012 |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 243 x 243 x 198 mm |
| Material | Fluoroplástico (caja) |
| Modelo | MZ 2C NT +AK +EK |
| Nivel de ruido | 45 dB(A) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?