Learn More
MZ 1, MedChemExpress
Descripción
MZ 1 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD4. MZ 1 potently and rapidly induces reversible, long-lasting, and selective removal of BRD4 over BRD2 and BRD3. Kds of 382/120, 119/115, and 307/228 nM for BRD4 BD1/2, BRD3 BD1/2, and BRD2 BD1/2, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MZ 1 |
| CAS | 1797406-69-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C49H60ClN9O8S2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (99.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=C(C)SC2=C1C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=N[C@@H](CC(NCCOCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N4[C@@H](C[C@@H](O)C4)C(NCC5=CC=C(C6=C(N=CS6)C)C=C5)=O)=O)=O)=O)C7=NN=C(C)N27 |
| Peso molecular (g/mol) | 1002.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1002.64 |
| Mostrar más |