Learn More
Mixoquelina A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Myxochelin A |
| CAS | 120243-02-9 |
| Fórmula molecular | C20 H24 N2 O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N,N'-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-1,5-pentanediyl]bis[2,3-dihydroxybenzamide], (-)-Myxochelin A, (S)-(-)-Myxochelin A, (S)-Myxochelin A, Myxochelin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2O7/c23-11-12(22-20(29)14-7-4-9-16(25)18(14)27)5-1-2-10-21-19(28)13-6-3-8-15(24)17(13)26/h3-4,6-9,12,23-27H,1-2,5,10-11H2,(H,21,28)(H,22,29)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](CCCCNC(=O)c1cccc(O)c1O)NC(=O)c2cccc(O)c2O |
| Nombre IUPAC | N-[(5S)-5-[(2,3-dihidroxibenzoil)amino]-6-hidroxihexil]-2,3-dihidroxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 404.414 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.158 |